157791
Phosphorus trichloride
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.75 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5148 (lit.)
Point d'ébullition
74-78 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Clé InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- alkylphosphonyl dichlorides
- benzidronate
- 4-(dibromomethyl)-substituted benzenes bearing a phosphorus functional group in the side chain
- dinucleoside phosphorochloridite
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?