15263
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Selectophore™
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)iminium chloride, Hexaphenyldiphosphazenium chloride, PPNCl
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Pf
270-272 °C (lit.)
274-276 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
Clé InChI
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable