Principaux documents
GF30062494
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
CU137150
1 EA
438,00 $
5 EA
1 780,00 $
10 EA
3 240,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
438,00 $
5 EA
1 780,00 $
10 EA
3 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 300-624-94
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.4 mm × 0.1 mm