Principaux documents
14423
Supelco
Acetaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Diphenylacetyl-3-(ethylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-ethylidenehydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-2-26-27-23-19-15-9-10-16-20(19)24(28)22(23)25(29)21(17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18/h2-16,21-22H,1H3/b26-2+,27-23-
Clé InChI
IKWSJQIXRGFICA-JPUYTKAPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :