Documents
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
4553
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.672
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; herbaceous; pear; tropical
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
Clé InChI
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)