14134
Metribuzin-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-6-tert-butyl-3-(methyl-d3-thio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Metribuzin-d3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(C(C)(C)C)=NN=C(SC([2H])([2H])[2H])N1N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?