Documents
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
About This Item
Numéro CAS:
Numéro Beilstein :
9061081
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)