399655
1-Pyrenebutanol
99%
Synonyme(s) :
4-(1-Pyrenyl)butanol, 4-(Pyren-1-yl)butan-1-ol
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
80-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H18O/c21-13-2-1-4-14-7-8-17-10-9-15-5-3-6-16-11-12-18(14)20(17)19(15)16/h3,5-12,21H,1-2,4,13H2
Clé InChI
MRENSFROWALQNU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a new fluorescent substrate to investigate the allosteric mechanism of P450eryF.[1]
- Preparation of fluorescent polymer based on D,L-lactic acid units end-capped with 1-pyrenebutanol by ring-opening polymerization.[2]
- Synthesis of 1-pyrenebutanol (PB)-labeled poly(lactic acid) (PLA) nanoparticles (NPs).[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable