CLS6790
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
AC/DC input 120 V AC
Synonyme(s) :
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
6 140,00 $
About This Item
6 140,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
120 V, US/Japan plug (AC)
Caractéristiques
fits flask 4 x 1L
Paramètres
20-300 rpm shaking frequency
4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
Larg. externe × P × H
37 cm × 53 cm × 40 cm
Taille de la plateforme
30 cm × 30 cm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism