Principaux documents
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
12-(Boc-amino)dodecanoic acid
500 MG
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
175,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H33NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.45
Beilstein:
1980302
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Pf
78-83 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Clé InChI
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Long, hydrophobic linker[1]; Synthesis of novel lipid[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)