Principaux documents
09768
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H24NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.43
Beilstein:
8294552
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H24NO7P/c27-24(28)23(13-16-9-11-17(12-10-16)15-34(30,31)32)26-25(29)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,26,29)(H,27,28)(H2,30,31,32)/t23-/m0/s1
Clé InChI
OBRYXGOVBZKHLL-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable