Principaux documents
8.53015
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl (cryst)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Glu-OBzl (cryst), N-α-t.-Boc-L-glutamic acid α-benzyl ester
25 G
289,00 $
100 G
897,00 $
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
289,00 $
100 G
897,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
95-99 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1
Clé InChI
CVZUKWBYQQYBTF-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Useful derivative for the synthesis of γ-glutamyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0048
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.5 - -26.5 °
Purity (009B): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable