09656
1-Hydroxybenzotriazole polymer-bound
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading, matrix polystyrene, crosslinked with 2% DVB
Synonyme(s) :
1-Hydroxybenzotriazole-6-carboxamide bound to polystyrene crosslinked with DVB, HOBt polymer-bound
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~1.0 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
100-300 mesh
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges