09293
2-(3-Aminopropylamino)ethanol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.486
Point d'ébullition
250-252 °C (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCNCCO
InChI
1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
GHKSKVKCKMGRDU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409)
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
296.6 °F
Point d'éclair (°C)
147 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?