127582
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
99%
Synonyme(s) :
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A precursor in the synthesis of room-temperature ionic liquids, acetate and formate ammonium salts of N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine.
- A ligand in the preparation of polymeric cyano-bridged platinum(II)complexes, ligand-copper(II)carbohydrate complexes and cyano-bridged Ni-Pt and Cu-Pt coordination polymers.
It can also be used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
291.2 °F
Point d'éclair (°C)
144 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter