Principaux documents
09267
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-1,2-propanediol
≥98.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.11
Beilstein:
4290608
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D +28±1°, c = 4% in 5 M HCl
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
NC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
O Lider et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(11), 5037-5041 (1995-05-23)
The activation of T cells by antigens or mitogens leads to the secretion of cytokines and enzymes that shape the inflammatory response. Among these molecular mediators of inflammation is a heparanase enzyme that degrades the heparan sulfate scaffold of the