Principaux documents
08965
Supelco
FluoroFlash® Silica Gel 40 μm
~40 μm particle size
Synonyme(s) :
Silica Gel FluoroFlash® 40 μm
100 G
1 080,00 $
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
1 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116134
Nomenclature NACRES :
NC.05
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LPLC: suitable
Niveau de qualité
Superficie
~500 m2/g
Perte
≤1.0% loss on drying
Groupe de la matrice active
Silica
Taille des particules
~40 μm
Dimension de pores
60 Å porosity
Masse volumique apparente
~0.5 g/mL
Conditionnement
package with 100 g
Informations légales
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable