Documents
07725
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
≥98.0% (HPLC/NT)
Synonyme(s) :
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, Methyl 6-aminoveratrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.21
Numéro Beilstein :
2724754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC/NT)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
128-133 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
Clé InChI
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)