07617
cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥95.0% (NT)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (NT)
Forme
crystalline
Couleur
beige
Pf
~240 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6+/m1/s1
Clé InChI
USQHEVWOPJDAAX-RITPCOANSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable