Principaux documents
SYNS580008
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-8 mm
Synonyme(s) :
Synthware S580008
1 EA
257,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
257,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S580008
Catégories apparentées
Description générale
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.