Principaux documents
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Beilstein:
5725728
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.5%
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES 
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
Application
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
47.3 °F
Point d'éclair (°C)
8.5 °C
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)