Principaux documents
05706
Sigma-Aldrich
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
Synonyme(s) :
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
1 G
237,00 $
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
237,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1721795
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
Couleur
white
Pf
~285 °C (dec.)
Application(s)
detection
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable