Principaux documents
SMB00403
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl α-D-mannopyranoside
25 MG
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
669,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H23N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.33
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C(CO)O[C@@H]1OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12?/m0/s1
Clé InChI
ABBZTEUICIJBPU-SJZSRGDHSA-N
Description générale
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
Actions biochimiques/physiologiques
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable