Principaux documents
04976
Supelco
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 4-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 4-Ring
50 MG
1 280,00 $
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 280,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H40O8
Poids moléculaire :
636.73
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Detection, Measurement and Regulation of NOGE (Novolac Glycidyl Ethers) and Other Packaging-Derived Epoxy Compounds In Food Products