405515
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Synonyme(s) :
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
88,30 $
About This Item
88,30 $
Produits recommandés
Forme
chunks
Poids mol.
average Mn ~870
Ampleur du marquage
5 epoxide functionality
Viscosité
35-50 cP(25 °C)(lit.)
Pf
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
Température de transition
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
Clé InChI
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup