Principaux documents
68931
Supelco
3-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers
analytical standard
Synonyme(s) :
NOGE 3-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 3-Ring
50 MG
1 790,00 $
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 790,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable