03824
1,3,5-Trichlorobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
ISO 17943
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
powder or crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
208 °C (lit.)
Pf
56-60 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Protocoles
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.