03739
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
purum, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥96.0% (GC)
Impuretés
≤1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.461
Point d'ébullition
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter