40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylamine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, ≥98.0% (GC)
Essai
≥98.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
Clé InChI
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter