773204
2,2-Bis(aminoethoxy)propane
≥98%
Synonyme(s) :
2,2′-[(1-Methylethylidene)bis(oxy)]bis(ethanamine), 2,2-Di(2-aminoethoxy)propane, Diamino ketal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458
Point d'ébullition
202-214/760 mmHg
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(OCCN)OCCN
InChI
1S/C7H18N2O2/c1-7(2,10-5-3-8)11-6-4-9/h3-6,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
YDMYVTCIPQGGPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.0 °F
Point d'éclair (°C)
106.67 °C