02941
Ethylamine
anhydrous, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.56 (15 °C, vs air)
Pression de vapeur
874 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
721 °F
Qualité
anhydrous
Limite d'explosivité
14 %
3.5-14 %
Impuretés
≤0.5% (CH3)2NH
≤0.5% NH3
pb
16.6 °C (lit.)
Pf
-81 °C (lit.)
Densité
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Autres remarques
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves