Key Documents
02580
Sigma-Aldrich
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
N-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]-N-methyl-methanaminium tetrafluoroborate, TOTU
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CC(CN)=NOC[N(CH3)2]=N(CH3)2BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (CHN)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
144-145 °C
145 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)\C(=N/O\C(N(C)C)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1/b12-8-;
Clé InChI
FPQVGDGSRVMNMR-JCTPKUEWSA-N
Application
Reactant for:
Watson-Crick pairing of oligonucleotides
Esterification of nucleosides to solid phase supports
Reagent for:
Synthesis of selective integrin avβ3 antagonists
Design and synthesis of double stranded DNA libraries
Preparation of conformationally contrained β-amino acid derivatives
Synthesis and application of methyleneoxy pseudopeptide building blocks
Autres remarques
New uronium-based coupling reagent for peptide synthesis suitable for critical cases
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
W. Konig et al. et al.
Proc. 21st Eur. Pept. Symp.: Peptides 1990 null