Principaux documents
0120569
Millipore
Bouillon mEHEC en poches
For selective enrichment of Enterohemorrhagic E. coli O157:H7 and Salmonella in selected foods, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Bouillon modifié pour Escherichia coli entérohémorragique
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Caractéristiques
ready-to-use
Application(s)
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
microbiology
Adéquation
enterovirulent E. coli (EEC)
Description générale
Le bouillon mEHEC en poches est utilisé pour l'enrichissement sélectif des salmonelles et des E. coli entérohémorragiques lors du contrôle bactériologique de l'eau, du lait et des aliments. Ce milieu contient de la tryptone qui apporte des composés azotés et carbonés, des acides aminés ainsi que d'autres nutriments essentiels à la croissance. Il contient également des agents tampons et des substances sélectives, mais sa composition exacte relève du secret industriel et ne peut être divulguée.
Application
Le bouillon mEHEC en poches est utilisé pour l'enrichissement sélectif des salmonelles, des E. coli entérohémorragiques (EHEC) du sérotype O157:H7 et des E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) n'appartenant pas au sérotype O157, dans certains aliments. Il est spécialement validé pour être utilisé avec les systèmes Assurance® GDS, TRANSIA® Plate, TRANSIA® AG et VIP® Gold.
Notes préparatoires
mEHEC Media contains following nutrients sources: casein digest, yeast digest, carbohydrates, and salts. The exact composition of this proprietary media cannot be disclosed.
Informations légales
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable