SMB00515
Afzelin
≥90% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside, Afzeloside, Kaempferin, Kaempferol 3-O-alpha-L-rhamnoside, Kaempferol 3-rhamnoside
467,00 $
About This Item
467,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Clé InChI
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable