Solubility information for this item is not provided. As it is a USP reference standard, inquiries about it should be directed to USP.
1592409
USP
Quercetin dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate
503,00 $
About This Item
503,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
quercetin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Clé InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract
- Japanese Sophora Flower
- Japanese Sophora Flower Powder
- Japanese Sophora Flower Bud
- Japanese Sophora Flower Dry Extract
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract Capsules
- Rutin
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
-
Is the product Quercetin (1592409) is soluble in water or DMSO?