Principaux documents
00084
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Ampleur du marquage
~1.7 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable