Principaux documents
PHL83482
Calceolarioside B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C23H26O11/c24-14-4-1-12(9-16(14)26)3-6-19(28)33-11-18-20(29)21(30)22(31)23(34-18)32-8-7-13-2-5-15(25)17(27)10-13/h1-6,9-10,18,20-27,29-31H,7-8,11H2/b6-3+/t18-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
Clé InChI
LFKQVVDFNHDYNK-FOXCETOMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable