Principaux documents
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0
Adéquation
for titration
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C