Principaux documents
318728
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green/Methyl Red, mixed indicator solution
in methanol
Synonyme(s) :
Tetrabromocresolsulfonphthalein
500 ML
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
177,00 $
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Composition
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
Concentration
in methanol
Densité
0.839 g/mL at 25 °C
λmax
434 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
Clé InChI
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
Description générale
Mixed indicator solutions of bromocresol green (pk 4.9) and methyl red (pk 5) give a red color in acidic conditions and green color in basic conditions with a sharp transition through grey color at pH 5.1 as the two colors are complementary.[1]
Application
Suitable for titration of morpholine
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)