Principaux documents
40-0201
Sigma-Aldrich
Potassium sodium phosphate buffer solution
pH 6.4, 1/15 M
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1/15 M
pH
6.4
Adéquation
Giemsa staining
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable