28-4340
Sulfite de sodium
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Gloves