Principaux documents
28-4120
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
CP, liquid
Synonyme(s) :
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Formule linéaire :
Na2O(SiO2)x · xH2O
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1