28-1353
Nitrate d′argent solution
0.0282 M
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Forme
aqueous solution
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.0282 M
0.0282 N
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable