Principaux documents
28-0400
Sigma-Aldrich
Sea sand
SAJ special grade
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Disponibilité
available only in Japan
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable