28-0180
Salicylic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
tissue culture: suitable
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup