Principaux documents
24-5630
Sigma-Aldrich
Potassium sulfide
Potassium sulfide
CP
Synonyme(s) :
Dipotassium monosulfide, Dipotassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Formule linéaire :
K2S
Poids moléculaire :
110.26
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
FlameCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Active Filters
  1. 福岡
    • Review 1
    • Votes 4
    1 out of 5 stars.
    K2Sはほぼ含まれていません
    標記の通りK2Sだと思い購入しましたが、他硫化物が実情です。
    カスタマーサービス連絡すると、純度の表記がないので嘘ではない、とのことでした。
    注意喚起の意味も込めて、ここにレビューを残しておきます。
    Translate with Google
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.