24-4770
Hydroxyde de potassium solution
0.1 M in isopropanol
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.1 M in isopropanol
1/10 N
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.1 °F
Point d'éclair (°C)
11.7 °C