16398
Electrolyte solution
nonaqueous, LiCl in ethanol (saturated)
Synonyme(s) :
Lithium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
nonaqueous
Concentration
LiCl in ethanol (saturated)
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?