24-3800
Polyvinylpyrrolidone
CP, Mw 1200000, K 90, 11.5-12.8% N basis
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
solid
Poids mol.
Mw 1200000
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
11.5-12.8% (N)
Chaîne SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable