Documents
24-2740
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
CP
Synonyme(s) :
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Formule linéaire :
PCl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
1 (5 g/L)
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clé InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Xinlin Du et al.
Analytical biochemistry, 372(2), 213-221 (2007-10-30)
A method to determine 18 O kinetic isotope effects (KIEs) in the hydrolysis of GTP that is generally applicable to reactions involving other nucleotide triphosphates is described. Internal competition, where the substrate of the reaction is a mixture of 18